469610
Poly[4,5-difluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxole-co-tetrafluoroethylene]
dioxole 65 mol %
Synonyme(s) :
PTFE AF, PTFE AF 1600
About This Item
Produits recommandés
Description
contact angle 104 ° with water
critical surface energy 15.7 dyn/cm
Forme
solid
Composition
dioxole, 65 mol %
Constante diélectrique
1.934, 1 MHz (ASTM D 150)
Dureté
103 (Rockwell, ASTM D 785, 23 °C)
Transmittance
>95% (ASTM D 1003)
Indice de réfraction
n20/D 1.31
Densité
1.78 g/mL at 25 °C
Description générale
Application
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable