809985
1,3-Propanesultone
battery grade, ≥99%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
Synonyme(s) :
Acide 3-hydroxypropanesulfonique γ-sultone
266,00 €
About This Item
266,00 €
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
Acid content: <10 ppm
Essai
≥99%
Forme
powder
Impuretés
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
pb
180 °C/30 mmHg (lit.)
Pf
30-33 °C (lit.)
Densité
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O=S1(OCCC1)=O
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
Clé InChI
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Articles
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.