392979
15-Hydroxypentadecanoic acid
97%
315,00 €
About This Item
315,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
85-89 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O3/c16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15(17)18/h16H,1-14H2,(H,17,18)
Clé InChI
BZUNJUAMQZRJIP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As an internal standard in the quantification of formation of 11-hydroxylauric acid by gas chromatography.[5]
- In the synthesis of [16-14C]16DCA (DCA= dicarboxylic acid) by one-carbon elongation procedure at C15.[6]
- As an internal standard for the normalization of intensities in the mass spectra of plant cutin polymer.[7]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable