Principaux documents
807680
Sigma-Aldrich
Silver nanoplates
resonant wavelength, 950 nm, ~1 mg/mL (in water with 5 mM sodium borate buffer), PVP functionalized
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
nanoplates
Concentration
~1 mg/mL (in water with 5 mM sodium borate buffer)
resonant wavelength
950 nm
Groupe fonctionnel
PVP
Température de stockage
2-8°C
Application
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications [1-9]. A resurgence of interest in the utility of silver as a broad based antimicrobial agent has led to the development of hundreds of products that incorporate silver nanoparticles to prevent bacterial growth on surfaces [1-4]. Additionally, silver nanoparticles have an optical color that is a function of the silver nanoparticle′s size and shape. The strong coupling of silver nanoparticles to specific wavelengths of incident light can be utilized to develop ultrabright reporter molecules [5-7], highly efficient thermal absorbers, and nanoscale “antennas” that can amplify the strength of the local electromagnetic field
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :