Principaux documents
804193
Sigma-Aldrich
Me3(OMe)tBuXPhos-Pd-G3
Synonyme(s) :
Me3(OMe)tBuXPhos Pd G3
250 MG
161,00 €
1 G
567,00 €
161,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
161,00 €
1 G
567,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H66NO4PPdS
Poids moléculaire :
866.48
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
161,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
CC1=C([R])C([R])=C(C)C(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)=C1P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.NC3=C(C=CC=C3)C4=C(C=CC=C4)[Pd]OS(C)(=O)=O
Description générale
Me3(OMe)tBuXPhos-Pd-G-3 is a versatile palladium precatalyst developed by Buchwald group. It is widely employed in various cross-coupling reactions involving the formation of C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF3, and C-S bonds. Precatalysts effectively generate active catalytic species for use in various reactions.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.