792470
Me3(OMe)tBuXPhos
96% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Di-t-butylphosphino-4-methoxy-3,5,6-trimethyl-2′,4′,6′-tri-i-propylbiphenyl, [~1:1 mixture with regioisomer, 2-Di-t-butylphosphino-5-methoxy-3,4,6-trimethyl-2′,4′,6′-tri-i-propylbiphenyl]
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96% (HPLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Pf
125-135 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable