802441
Diphenylphosphine selenide
95%
Synonyme(s) :
DPPSe
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
95%
Forme
powder or crystals
Pf
110-115 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Se]=P(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C12H11PSe/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Clé InChI
KDFCMIXBMVVIQJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.