Principaux documents
802182
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide (50:50), ester terminated, average Mw 100,000
Synonyme(s) :
PLGA
1 G
387,00 €
387,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
387,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
387,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Ratio alimentaire
lactide:glycolide (50:50)
Poids mol.
average Mw 100,000
Composition
lactide:glycolide (50:50)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
Clé InChI
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
Application
Biodegradable polymer for tissue engineering and drug delivery
Caractéristiques et avantages
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
Forme physique
Biocompatible, biodegradable polymer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable