Principaux documents
805726
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 50:50, Mw 45,000 g/mol
Synonyme(s) :
PLGA
5 G
387,00 €
387,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
387,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
387,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
degradation timeframe: <3 months
Niveau de qualité
Forme
crystals
Poids mol.
Mw 45,000 g/mol
Composition
lactide:glycolide, 50:50
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3.C2H4O3/c1-2(4)3(5)6;3-1-2(4)5/h2,4H,1H3,(H,5,6);3H,1H2,(H,4,5)
Clé InChI
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
Application
Polymer used to make controlled release nanoparticles or scaffolds for biomedical applications.
Caractéristiques et avantages
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
Forme physique
Biocompatible, biodegradable polymer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable