797944
Ultrastable fluorescent silica nanobeads
90 nm, lyophilized
Synonyme(s) :
Fluorescent beads, Fluorescent nanoparticles, Silica nanoparticles
Forme
powder
Taille des particules
90 nm
Fluorescence
λem 590 nm
Absorption UV
λ: 570 nm Amax
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.