Unfortunately, there is no information available for the degree of amine functionalization per nanoparticle for this product.
791334
Silica, nanoparticle dispersion in water
<30 nm (DLS), triethoxylpropylaminosilane functionalized
Synonyme(s) :
NH2 functionalized NPs
156,00 €
About This Item
156,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
dispersion
nanoparticles
Durée de conservation
1 yr
Concentration
in water (Dispersion)
Taille des particules
<30 nm (DLS)
Densité
1.158 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
20-25°C
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Is there an estimate of degree of amine functionalization per nanoparticle for product number 791334 (silica nanoparticle dispersion in water, triethoxylpropylaminosilane functionalized)? E.g. ~1 amine group per particle or ~10 amine groups per particle?
1 answer-
Helpful?
-
-
I want to know silica nanoparticles weight percent.
1 answer-
The weight percent is not determined. However, the solid content is specified on the lot specific Certificate of Analysis between 24.0 - 30.0 %: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/791334-BULKMKCR1815.pdf