L1528
Latex beads, sulfate-modified polystyrene, fluorescent orange
aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size
About This Item
Produits recommandés
Forme
aqueous suspension
Composition
Solids, 2.5%
Technique(s)
cell based assay: suitable
Taille moyenne des particules
0.1 μm
Fluorescence
λex ~520 nm; λem ~540 nm
Application(s)
cell analysis
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable