Principaux documents
797057
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyisophthalic acid
95%
Synonyme(s) :
4-Hydroxy 1,3-benzenedicarboxylic acid
250 MG
136,00 €
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
136,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3-1,3-(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(C1=CC(C(O)=O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
BCEQKAQCUWUNML-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable