Principaux documents
79179
Sigma-Aldrich
Nitromethyl phenyl sulfone
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
(Nitromethylsulfonyl)benzene, (Phenylsulfonyl)nitromethane, Benzenesulfonylnitromethane
1 G
219,00 €
219,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
219,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SO2CH2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.20
Beilstein:
1876502
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
219,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0% (T)
Forme
crystals
Pf
78-80 °C
Groupe fonctionnel
amine
nitro
sulfone
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO4S/c9-8(10)6-13(11,12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
ADKLJTCVZHUANG-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Versatile acidic analogue of nitromethane[1]; Used for preparing phenylsulfonyl nitrile oxide, a reagent for syn-cyanohydroxylations of olefins[2][3]; Cycloadditions with olefins[4]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
P.A. Wade et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 5425-5425 (1981)
E.E. Knaus
The Journal of Organic Chemistry, 49, 123-123 (1984)
P.A. Wade et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 765-765 (1981)
P.A. Wade et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 4595-4595 (1984)