Principaux documents
78727
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-2-imidazoline
≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
4,5-Dihydro-2-phenyl-1H-imidazole
50 G
57,10 €
57,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
57,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.19
Beilstein:
119250
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
57,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥96% (HPLC)
Forme
flakes
Chaîne SMILES 
C1CN=C(N1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H10N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
Clé InChI
BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • N-arylation of indoles
  • Epoxy-carbonyl reactions
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
393.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
201 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Determination of 2-phenyl-2-imidazoline in air by high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection.
J Pukkila et al.
Journal of chromatography, 438(2), 443-446 (1988-04-22)
Komal Kumar et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(2) (2021-01-16)
Levulinic acid (LA) is an industrially important product that can be catalytically valorized into important value-added chemicals. In this study, hydrothermal conversion of glucose into levulinic acid was attempted using Brønsted acidic ionic liquid catalyst synthesized using 2-phenyl-2-imidazoline, and 2-phenyl-2-imidazoline-based