Principaux documents
S346969
1,3-DIMETHYL-4,5-DI-(4-PYRIDYL)-4-IMIDAZOLINE
AldrichCPR
S346969-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S346969-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.322
Numéro MDL:
29,20 €