Documents
D208604
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenylimidazole
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
228-230 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)-c2nc[nH]c2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-15(17-11-16-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,17)
Clé InChI
CPHGOBGXZQKCKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ira J Kallio-Kujala et al.
Veterinary anaesthesia and analgesia, 45(4), 405-413 (2018-06-13)
We determined the possible effects of a peripherally acting α2-adrenoceptor antagonist, MK-467, on the absorption of intramuscularly (IM) coadministered medetomidine, butorphanol and midazolam. Randomized, experimental, blinded crossover study. Six healthy Beagle dogs. Two IM treatments were administered: 1) medetomidine hydrochloride