Principaux documents
78240
Sigma-Aldrich
(S)-3-Phenylbutyric acid
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-β-Methylhydrocinnamic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Beilstein:
4663842
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +57±2°, c = 1% in benzene
Indice de réfraction
n20/D 1.518
pb
94-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.069 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Clé InChI
ZZEWMYILWXCRHZ-QMMMGPOBSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves