C4479
9-Cyclopentyladenine monomethanesulfonate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
9-CP-Ade mesylate, 9-Cyclopentyladenine mesylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Pf
180-183 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 5 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2n(cnc12)C3CCCC3
InChI
1S/C10H13N5.CH4O3S/c11-9-8-10(13-5-12-9)15(6-14-8)7-3-1-2-4-7;1-5(2,3)4/h5-7H,1-4H2,(H2,11,12,13);1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
AJMDRSJHCYQPQI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.