Principaux documents
779687
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-cyano-3,3-bis(methylthio)acrylate
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Ethyl 2-cyano-3,3-bis(methylthio)-2-propenoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.31
Beilstein:
1778721
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Composition
sulfur content, 28.9-30.1%
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)\C(C#N)=C(\SC)SC
InChI
1S/C8H11NO2S2/c1-4-11-7(10)6(5-9)8(12-2)13-3/h4H2,1-3H3
Clé InChI
POABRARINOCORV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable