Principaux documents
778400
Sigma-Aldrich
Ziprasidone-(piperazine-d8)
97 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl-d8]ethyl]-6=chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21D8H13ClN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
97 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+8
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC1=CC(NC(C2)=O)=C2C=C1CCN(C([2H])([2H])C3([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3C4=NSC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C21H21ClN4OS/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27)/i7D2,8D2,9D2,10D2
Clé InChI
MVWVFYHBGMAFLY-UFBJYANTSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable