1724420
USP
Ziprasidone Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-{2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl}-6-chloro-1H-indole-2,3-dione
1 360,00 €
About This Item
1 360,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ziprasidone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1nc(c5c1cccc5)N2CCN(CC2)CCc3cc4c(cc3Cl)NC(=O)C4=O
InChI
1S/C21H19ClN4O2S/c22-16-12-17-15(19(27)21(28)23-17)11-13(16)5-6-25-7-9-26(10-8-25)20-14-3-1-2-4-18(14)29-24-20/h1-4,11-12H,5-10H2,(H,23,27,28)
Clé InChI
VWHQRPYTDLERQO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Ziprasidone Capsules
- Ziprasidone Hydrochloride
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable