900921
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 2,000, PLGA Mn 3,000, lactide:glycolide 50:50
Synonyme(s) :
PEG-PLGA, Polyethylene glycol, mPEG-b-PLGA
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystals
Niveau de qualité
Ratio alimentaire
lactide:glycolide 50:50
Poids mol.
PEG average Mn 2,000
PLGA Mn 3,000
Impuretés
≤5000 ppm (residual monomer by GC)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable