Principaux documents
777544
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
3-Bromo-4-formylanisole
1 G
47,20 €
47,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
47,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
47,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
75-77 °C
Chaîne SMILES 
Brc1c(ccc(c1)OC)C=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
ODISAUHBLBVQKC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable