Key Documents
776637
Sigma-Aldrich
Benzylmagnesium chloride solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.89
Numéro Beilstein :
878506
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solution
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Densité
0.899 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Mg]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Application
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
Conditionnement
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
8.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-13.0 °C - closed cup