Documents
563927
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzylmagnesium chloride
0.25 M in THF
Synonyme(s) :
p-Fluorobenzylmagnesium chloride, p-Fluorophenylmethylmagnesium chloride, Chloro(p-fluorobenzyl)magnesium
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.25 M in THF
Point d'ébullition
65 °C (lit.)
Densité
0.910 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(C[Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H6F.ClH.Mg/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
PQDGQUPDDGUKLP-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< -17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles