Principaux documents
775142
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate
95%
Synonyme(s) :
5-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc2[nH]ncc2cc1Br
InChI
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)6-3-8-5(2-7(6)10)4-11-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
OMGXGABLIDYSNN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable