Documents
774480
Sigma-Aldrich
6-Fluoroquinoline-2-carboxaldehyde
96%
Synonyme(s) :
6-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H6FNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
113-120 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H6FNO/c11-8-2-4-10-7(5-8)1-3-9(6-13)12-10/h1-6H
Clé InChI
JDQMJKKGPXPPOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable