Principaux documents
640484
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-2-methylquinoline
97%
5 G
65,00 €
65,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
65,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8FN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
65,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
49-53 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2cc(F)ccc2n1
InChI
1S/C10H8FN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
GPIARMSVZOEZCV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C