Principaux documents
773573
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,2′:5′,2′′-terthiophene
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-5,2′:5′,2′′-terthiophene, 5-Bromo-α-terthienyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H7BrS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
135-138 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(s1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H7BrS3/c13-12-6-5-11(16-12)10-4-3-9(15-10)8-2-1-7-14-8/h1-7H
Clé InChI
HNMURGGRBMOMLO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable