771503
Indeno[1,2-b]fluorene-6,12-dione
99%
Synonyme(s) :
trans-Fluorenacenedione, Indenofluorenedione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
350-354 °C
Chaîne SMILES
O=C1c2ccccc2-c3cc4C(=O)c5ccccc5-c4cc13
InChI
1S/C20H10O2/c21-19-13-7-3-1-5-11(13)15-9-18-16(10-17(15)19)12-6-2-4-8-14(12)20(18)22/h1-10H
Clé InChI
AAUHGKXJBZEARK-UHFFFAOYSA-N
Application
Certificats d'analyse (COA)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.