Documents
685194
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
(4-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
287-305 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(ccc1B(O)O)C#N
InChI
1S/C8H8BNO2/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9(11)12/h2-4,11-12H,1H3
Clé InChI
RGCVYEOTYJCNOS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
May contain varying amounts of anhydride.
Application
Reactant involved in:
  • Reactions with (cyanomethylphenyl)boronic acid
  • Synthesis of oligo-boronic acid receptors with improved structural and electronic properties
  • Syntesis of aminoalkoxybiphenylnitriles for use as histamine-3 receptor ligands
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable