Principaux documents
767069
Sigma-Aldrich
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
80-85 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cccc2c(Cl)cc(C)nc12
InChI
1S/C11H10ClNO/c1-7-6-9(12)8-4-3-5-10(14-2)11(8)13-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
RHSCPZBPNUZBOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable