Principaux documents
766445
Sigma-Aldrich
(Acetonitrile)[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I) tetrafluoroborate
Synonyme(s) :
IPr Au(MeCN)BF4
100 MG
86,60 €
500 MG
299,00 €
86,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
86,60 €
500 MG
299,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H39AuBF4N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
713.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
86,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Impuretés
(May contain up to 15% of the chloride salt 696277.)
Pf
162-167 °C (decomposition)
Chaîne SMILES 
CC#N.F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2=[Au+])c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.C2H3N.Au.BF4/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-2-3;;2-1(3,4)5/h9-16,18-21H,1-8H3;1H3;;/q;;+1;-1
Clé InChI
YZYFYLAQORXITI-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful in the synthesis of pyrroles by amino-Claisen rearrangement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable