Principaux documents
765864
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4Br2F3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
197-209 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br.FC(F)(F)c1cnccc1Br
InChI
1S/C6H3BrF3N.BrH/c7-5-1-2-11-3-4(5)6(8,9)10;/h1-3H;1H
Clé InChI
MHIFEMQDYMMYRS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable