Principaux documents
762636
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-1,3,5-trimethylbenzene
96%
Synonyme(s) :
(2,4,6-Trimethylphenyl)acetylene, 2-Ethynylmesitylene, Ethynylmesitylene, Mesitylacetylene, Mesitylethyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.547
pb
210-215 °C
Densité
0.921 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(C#C)c(C)c1
InChI
1S/C11H12/c1-5-11-9(3)6-8(2)7-10(11)4/h1,6-7H,2-4H3
Clé InChI
VBEPMNWLWNKUGJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.0 °F
Point d'éclair (°C)
83.88 °C