Principaux documents
762415
Sigma-Aldrich
2-Azido-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate
97%
Synonyme(s) :
2-Azido-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1H-imidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10F6N5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Disponibilité
available only in USA
Pf
205-210 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C5H10N5.F6P/c1-9-3-4-10(2)5(9)7-8-6;1-7(2,3,4,5)6/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
SKAIRSILDPLHCV-UHFFFAOYSA-N
Application
Efficient diazo transfer reagent for the preparation of azides from primary amines. An alternative to tosyl azide with an easier-to-separate water soluble by-product.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mitsuru Kitamura, et al
Synthesis, 7, 1037-1044 (2011)
Direct Synthesis of Organic Azides from Primary Amines with 2-Azido-1,3-dimethylimidazolinium Hexafluorophosphate.
Kitamura, M.
European Journal of Organic Chemistry, 458-462 (2011)