Principaux documents
759732
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzyl alcohol
97%
Synonyme(s) :
(3-Bromo-4-methylphenyl)methanol, 3-Bromo-4-methylbenzenemethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
38-42 °C
Groupe fonctionnel
bromo
hydroxyl
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(CO)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4,10H,5H2,1H3
Clé InChI
ZRBDUKUJADUIEO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable