Documents
759341
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-difluoromethylbenzene
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-1-(difluoromethyl)benzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5BrF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.514
Densité
1.597 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,7H
Clé InChI
RMYPQIOCZSWSDG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.0 °F
Point d'éclair (°C)
82.8 °C