Principaux documents
722472
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
97%
Synonyme(s) :
4-Bromo-α,α-difluorotoluene
1 G
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
29,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5BrF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.514
Densité
1.604 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,7H
Clé InChI
HUSPSWKWFREKSS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.0 °F
Point d'éclair (°C)
87.8 °C