757918
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid
average Mn 5,000, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive, carboxylic acid, amine
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
product name
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid, average Mn 5,000
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
PEG average Mn 5,000 (n~110)
average Mn 5,000
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Température de transition
Tm 53-58 °C
Extrémité Ω
amine
Extrémité α
carboxylic acid
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
- Bioconjugation
- Drug Discovery
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.