757632
6-Iodo-1-hexyne
97%
Synonyme(s) :
1-Iodo-5-hexyne
48,10 €
About This Item
48,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.529
Densité
1.579 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
alkyl halide
iodo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ICCCCC#C
InChI
1S/C6H9I/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-6H2
Clé InChI
YITSYYQPKJETAH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
164.0 °F
Point d'éclair (°C)
73.33 °C