Principaux documents
757004
Sigma-Aldrich
7-Chloro-6-nitro-4(3H)quinazolinone
97%
Synonyme(s) :
7-Chloro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
314-319 °C
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc2C(=O)NC=Nc2cc1Cl
InChI
1S/C8H4ClN3O3/c9-5-2-6-4(1-7(5)12(14)15)8(13)11-3-10-6/h1-3H,(H,10,11,13)
Clé InChI
URDYTQYZXZKBQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable