429880
2,5-Thiophenedicarboxaldehyde
99%
Synonyme(s) :
2,5-Diformylthiophene, 2,5-Thienodicarboxaldehyde, 2,5-Thiophenedial, Thiophene-2,5-dialdehyde
63,80 €
About This Item
63,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
115-117 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(s1)C([H])=O
InChI
1S/C6H4O2S/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-4H
Clé InChI
OTMRXENQDSQACG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Asymmetric synthesis of bis-homoallylic alcohols.[2]
- Synthesis of new symmetrical arylene bisimide derivatives.[3]
- As dialdehyde monomer in the synthesis of silicon-containing poly(p-phenylenevinylene)-related copolymers having uniform p-conjugated segment regulated by organosilicon units.[4]
- Synthesis of 2,5-bis[2-(5-N-isopropylamidino)benzimidazoyl]thiophene hydrochloride.[1]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3