Documents
756644
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′- Tetramethyl-1,3-phenylenediamine
97%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(dimethylamino)benzene, N,N,N′,N′-Tetramethyl-m-phenylenediamine, N1,N1,N3,N3-Tetramethylbenzene-1,3-diamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
granular
Indice de réfraction
n20/D 1.580
Densité
0.976 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CN(C)c1cccc(c1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2/c1-11(2)9-6-5-7-10(8-9)12(3)4/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
LFZLVJBOEONQHV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable