Principaux documents
756016
Sigma-Aldrich
Indole-2-boronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-Indoleboronic acid pinacol ester
5 G
264,00 €
264,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
264,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
264,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
101-102 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C14H18BNO2/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)12-9-10-7-5-6-8-11(10)16-12/h5-9,16H,1-4H3
Clé InChI
IAQBURSQTCOSBP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable