Principaux documents
675911
Sigma-Aldrich
N-Boc-indole-2-boronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
1-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid, N-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid
1 G
58,30 €
5 G
277,00 €
58,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
58,30 €
5 G
277,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H16BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
58,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
84-94 °C
85-90 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-13(2,3)19-12(16)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(15)14(17)18/h4-8,17-18H,1-3H3
Clé InChI
SVIBPSNFXYUOFT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Application
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Palladium-catalyzed benzylation
  • Homocoupling reactions
Used in a synthesis of hydroxyquinones via Suzuki-Miyaura coupling of phenylidonium ylides of hydroxyquinones.[1]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synlett, 2597-2597 (2006)