Principaux documents
754129
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
109-114 °C
Chaîne SMILES 
CC1Nc2ccccc2NC1C
InChI
1S/C10H14N2/c1-7-8(2)12-10-6-4-3-5-9(10)11-7/h3-8,11-12H,1-2H3
Clé InChI
JKMHQZSBOQTMRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable