Principaux documents
753718
Sigma-Aldrich
Pyridazine-3-carbonitrile
97%
Synonyme(s) :
3-Cyanopyridazine, 3-Pyridazinecarbonitrile
500 MG
83,20 €
83,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
83,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
83,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
43-48 °C
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
N#Cc1cccnn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-4-5-2-1-3-7-8-5/h1-3H
Clé InChI
PJESVVYWPFAJCS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable