751871
3,4-Dihexylthiophene
97%
Synonyme(s) :
3,4-Bis-n-hexyl thiophene
266,00 €
About This Item
266,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.494
Densité
0.925 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCCCCCc1cscc1CCCCCC
InChI
1S/C16H28S/c1-3-5-7-9-11-15-13-17-14-16(15)12-10-8-6-4-2/h13-14H,3-12H2,1-2H3
Clé InChI
YIRIIAIZQBBXHL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.